Kluczowe dokumenty
EP0030122402
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with screw cap
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom polypropylene
Właściwości
Forensic DNA grade
with screw cap
opakowanie
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122402
zakres pomiaru
5.0 mL
Parametry
25000 × g max. RCF
Głębokość
17 mm
kolor
colorless
Opis ogólny
Stożkowy kształt probówki Eppendorf 5,0 ml został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z większością akcesoriów do zwykłych stożkowych probówek 15 ml. Pozwala to na dalsze korzystanie z wielu istniejących adapterów i statywów! "Brakujące ogniwo" Eppendorf: Probówka Eppendorf 5,0 mL, wypełnia lukę między istniejącymi wersjami probówek i umożliwia proste i bezpieczne przetwarzanie próbek o objętości do 5,0 mL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)