Kluczowe dokumenty
EP0030108400
632 Probówki DNA LoBind
capacity 0.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
Synonim(y):
Eppendorf® DNA LoBind tubes
Wybierz wielkość
500 EA
212,00 zł
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
212,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
212,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (push fit)
colorless
conical bottom
opis
Low retention
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
opakowanie
pack of 500 ea
pojemność
0.5 mL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
Maksymalizacja odzysku kwasów nukleinowych. Probówki Eppendorf LoBind znacznie zmniejszają wiązanie próbki z powierzchnią, zapewniając maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA. Idealne rozwiązanie do przygotowywania próbek i długoterminowego przechowywania cennych kwasów nukleinowych
Cechy i korzyści
Znacznie zmniejsza wiązanie próbki z powierzchnią, aby zapewnić maksymalny odzysk cząsteczek DNA i RNA.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)