Kluczowe dokumenty
EP0030076346
632 6410 Zestaw, 10315
working volume 50-1000 μL, L 76 mm, blue, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
Synonim(y):
końcówka pipety
Wybierz wielkość
480 EA
287,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
480 EA
287,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
0030076346
Długość
76 mm
pojemność
50—1000 μL
pojemność robocza
50-1000 μL
Opis ogólny
Jakość Eppendorf gwarantuje ciągłą kontrolę jakości pod kątem wysokiej odporności chemicznej, niskiej zwilżalności, wysokiej odporności termicznej, wysokiej przejrzystości oraz precyzji działania, precyzji, kształtu i dopasowania. Końcówki dostarczane na tackach wraz z pudełkiem wielokrotnego użytku.
Cechy i korzyści
  • Końcówki do pipet epT.IPS 384 wraz z 16- i 24-kanałowymi pipetami Research plus i Xplorer plus oraz pipetami Move It 20 µL i 100 µL z regulowanym rozstawem końcówek tworzą system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność.
  • Zaprojektowane dla rozstawu stożków 4,5 mm
  • Innowacyjna technologia SOFTattach zapewnia niezawodne dopasowanie i szczelność końcówek.
  • Napełnianie całej płytki 96- lub 384-dołkowej bez zdejmowania końcówek pipety
  • Idealne wyrównanie końcówek dzięki doskonałej współosiowości zapewnia bezpieczeństwo podczas przenoszenia płytek i przenoszenia płynów
  • Kształt końcówki epT.IPS 384 jest idealnie dopasowany do studzienek płytek 384-dołkowych.
  • Siła wymagana do umieszczenia końcówek jest zmniejszona o 40% na stożek końcówki w porównaniu do pipet 8- i 12-kanałowych.
  • Zmniejszenie siły wyrzutu końcówek w pipetach 16- i 24-kanałowych dzięki funkcji SOFTeject zapewniającej ergonomiczne warunki pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)