Kluczowe dokumenty
EP0030073630
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Wybierz wielkość
960 EA
393,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
393,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
green (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073630
Długość
(103 mm)
maksymalna pojemność
1.25 mL
pojemność
(50-1250 μL)
kolor
dark green
Opis ogólny
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do pipet służące do pobierania i dozowania cieczy za pomocą pipet z poduszką powietrzną. Opakowanie końcówek do pipet jest kodowane kolorystycznie i odpowiada kolorowi przycisku sterującego na pipetorze Eppendorf.
Cechy i korzyści
  • Jednorazowe końcówki do pipet
  • Pakowane jako wielokrotnego użytku
  • Uniwersalny stożek
  • Łatwa obsługa
  • Dostępne w różnych klasach jakości
  • Minimalna siła wymagana do zamocowania lub wyrzucenia
  • Różne rozmiary z kodowaniem kolorystycznym
  • Oznaczenie objętości do kontroli wzrokowej
  • Całkowite uszczelnienie
  • Maksymalna precyzja i dokładność
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)