Kluczowe dokumenty
EP0030073398
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, Eppendorf Quality
volume (0.1-20 μL), L (40 mm), medium gray, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Synonim(y):
końcówki do pipetowania
Wybierz wielkość
960 EA
374,00 zł
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
374,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
gray (Tray)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030073398
Długość
(40 mm)
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
(0.1-20 μL)
kolor
medium gray
Opis ogólny
Końcówki do pipet to jednorazowe końcówki do pipet służące do pobierania i dozowania cieczy za pomocą pipet z poduszką powietrzną. Opakowanie końcówek do pipet jest kodowane kolorystycznie i odpowiada kolorowi przycisku sterującego na pipetorze Eppendorf.
Cechy i korzyści
  • Jednorazowe końcówki do pipet
  • Pakowane jako wielokrotnego użytku
  • Uniwersalny stożek
  • Łatwa obsługa
  • Dostępne w różnych klasach jakości
  • Minimalna siła wymagana do zamocowania lub wyrzucenia
  • Różne rozmiary z kodowaniem kolorystycznym
  • Oznaczenie objętości do kontroli wzrokowej
  • Całkowite uszczelnienie
  • Maksymalna precyzja i dokładność
  • Minimalizacja odpadów w porównaniu do stojaków jednorazowych.
  • Tacki uzupełniające można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121°C, nawet w opakowaniu bez folii, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie w kolejnych zastosowaniach.
  • W zależności od rozmiaru końcówki, system uzupełniania jest pakowany jako dwustronny lub w formie stosu, zapewniając elastyczność w celu zaspokojenia różnych potrzeb.
  • Dostępne w klasach czystości 632 Quality i PCR clean.
  • Tacki są oznaczone kolorami, co upraszcza identyfikację objętości i pipet, zapewniając łatwą i wydajną obsługę.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)