Kluczowe dokumenty
EHU123611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ING3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGCAGAATGCAATGGATCAACTAGAACAAAGAGTCAGTGAATTCTTTATGAATGCAAAGAAAAATAAACCTGAGTGGAGGGAAGAGCAAATGGCATCCATCAAAAAAGACTACTATAAAGCTTTGGAAGATGCAGATGAGAAGGTTCAGTTGGCAAACCAGATATATGACTTGGTAGATCGACACTTGAGAAAGCTGGATCAGGAACTGGCTAAGTTTAAAATGGAGCTGGAAGCTGATAATGCTGGAATTACAGAAATATTAGAGAGGCGATCTTTGGAATTAGACACTCCTTCACAGCCAGTGAACAATCACCATGCTCATTCACATACTCCAGTGGAAAAAAGGAAATATAATCCAACTTCTCACCATACGACAACAGATCATATTCCTGAAAAGAAATTTAAATCTGAAGCTCTTCTATCCACCCTTACGTCAGATGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng Yang et al.
Oncology reports, 37(1), 587-593 (2016-11-15)
Propofol is one of the most extensively used intravenous anesthetic agents and it can influence the biological behavior of gastric cancer. However, the underlying mechanism is poorly understood. In the present study, we found that propofol significantly inhibited cell proliferation