Kluczowe dokumenty
EHU090911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PER1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCAAGGACTCAGAAGGAACTCATGACAGCACTTCGAGAGCTCAAGCTTCGACTGCCGCCAGAGCGCCGGGGCAAGGGCCGCTCTGGGACCCTGGCCACGCTGCAGTACGCACTGGCCTGTGTCAAGCAGGTGCAGGCCAACCAGGAATACTACCAGCAGTGGAGCCTGGAGGAGGGCGAGCCTTGCTCCATGGACATGTCCACCTATACCCTGGAGGAGCTGGAGCACATCACGTCTGAGTACACACTTCAGAACCAGGATACCTTCTCAGTGGCTGTCTCCTTCCTGACGGGCCGAATCGTCTACATTTCGGAGCAGGCAGCCGTCCTGCTGCGTTGCAAGCGGGACGTGTTCCGGGGTACCCGCTTCTCTGAGCTCCTGGCTCCCCAGGATGTGGGAGTCTTCTATGGTTCCACTGCTCCATCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yen-Sung Lin et al.
Environmental toxicology, 35(10), 1070-1081 (2020-05-19)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is often complicated by pulmonary infection, which affects treatment and prognosis. Bacterial lipopolysaccharide (LPS) is an effective stimulator of inflammatory cytokine production, and previous studies have reported that LPS promotes tumor invasion and metastasis. Mangiferin