Kluczowe dokumenty
EHU032391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EIF4G2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAAATGCAAATGAGGCTGTCAATGGTGTAAGAGAAATGAGGGCTCCTAAACACTTTCTTCCTGAGATGTTAAGCAAAGTAATCATCCTGTCACTAGATAGAAGCGATGAAGATAAAGAAAAAGCAAGTTCTTTGATCAGTTTACTCAAACAGGAAGGGATAGCCACAAGTGACAACTTCATGCAGGCTTTCCTGAATGTATTGGACCAGTGTCCCAAACTGGAGGTTGACATCCCTTTGGTGAAATCCTATTTAGCACAGTTTGCAGCTCGTGCCATCATTTCAGAGCTGGTGAGCATTTCAGAACTAGCTCAACCACTAGAAAGTGGCACCCATTTTCCTCTCTTCCTACTTTGTCTTCAGCAGTTAGCTAAATTACAAGATCGAGAATGGTTAACAGAACTTTTTCAACAAAGCAAGGTCAATATGCAGAAAATGCTCCCAGAAATTGATCAGAATAAGGACCGCATGTTGGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Sanson et al.
Scientific reports, 10(1), 9139-9139 (2020-06-06)
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a lethal muscle disorder, caused by mutations in the DMD gene and affects approximately 1:5000-6000 male births. In this report, we identified dysregulation of members of the Dlk1-Dio3 miRNA cluster in muscle biopsies of the