Merck
EC300
GenElute-E Zestaw DNA do pojedynczego wirowania tkanek
greener alternative
Reagents and consumables for various tissue sample types. 10, 50 or 250 purifications.
Synonim(y):
Zestaw do oczyszczania genomowego DNA
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105600
Technique(s):
DNA purification: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
purified by
(Single-spin negative chromotography), (Time: 45 minutes or less)
feature
Compatible Application (Suitable for most common downstream applications, including genotyping, PCR, and NGS), Intended use (For the purificiation of genomic DNA from human or animal tissue), Typical/expected yield (Varies by sample. Please reference user guide for more information.)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
input
tissue (fresh or frozen)
test parameters
: 3 min hands on time, sample volume: 20 mg
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów" i "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zestawy do oczyszczania GenElute-E stanowią prostą alternatywę dla oczyszczania DNA. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, GenElute-E oferuje:
  • Izolację DNA w mniej niż godzinę przy minimalnej obsłudze próbki
  • Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
  • Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, narażają DNA na siły ścinające wirowania i wprowadzają sole chaotropowe, które mogą przenosić się do próbki końcowej, hamując dalsze zastosowania. Zestawy
GenElute-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w próbkach komórek, tkanek, krwi i innych. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszej innowacyjnej proteazie SmartLyse®, która umożliwia szybką i wydajną lizę szerokiej gamy typów próbek.
Izolacja kwasów nukleinowych w ułamku czasu w porównaniu do tradycyjnych procedur płukania krzemionkowego. Wystarczy wymieszać próbkę ze składnikami lizy i inkubować zgodnie z protokołem zestawu, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone DNA jest gotowe do użycia w dalszych aplikacjach lub do przechowywania.
Application
Zestaw GenElute-E Single Spin Tissue DNA Kit oczyszcza genomowe DNA z szerokiej gamy typów tkanek. Został on opracowany specjalnie dla małych próbek wejściowych: do 20 mg świeżej, zamrożonej lub stabilizowanej tkanki. Tkanki bogate w DNazę, takie jak wątroba, nerki i jelita, mogą być oczyszczane przy użyciu tego samego protokołu bez dodatkowej optymalizacji.
Początkowy etap lizy odbywa się w warunkach fizjologicznych, w których aktywność enzymatyczna proteaz jest ogólnie zwiększona. SmartLyse® Protease zawiera unikalną kombinację kilku aktywnych enzymów o rozszerzonej specyficzności substratowej. Eliminuje to wymóg przedłużonej, nocnej inkubacji, która jest wymagana w wielu konwencjonalnych protokołach.
Oczyszczone genomowe DNA jest wymywane w buforze Tris, pH 7,8 i może być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Końcowa wydajność jest równa lub lepsza niż w przypadku metod opartych na krzemionce, w zależności od rodzaju próbki. Oczyszczone preparaty genomowego DNA GenElute-E zwykle wykazują stosunek A260/280 wynoszący około 1,8.
Features and Benefits
Szybkie i wydajne oczyszczanie: 40-minutowa liza i minimalne czynności praktyczne i przygotowawcze Wyższa jakość DNA: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej zmniejsza przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Preparation Note
Enzymy należy przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy. Wszystkie pozostałe składniki powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. Zestawy do oczyszczaniaGenElute-E pozwalają uniknąć stosowania niebezpiecznych buforów płuczących, zwykle stosowanych w zestawach do oczyszczania opartych na krzemionce, znacznie zmniejszając ilość odpadów chemicznych. Protokół pojedynczego wirowania ogranicza również liczbę etapów zbierania, zmniejszając ilość odpadów z tworzyw sztucznych o 55% w porównaniu z równoważnymi metodami płukania w pojemnikach. ZestawGenElute-E został oznaczony jako ekologiczny produkt alternatywny w oparciu o kwalifikacje "Zapobieganie" i "Projektowanie bezpieczniejszych chemikaliów" 12 zasad zielonej chemii. ZestawyGenElute-E są również zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i lepszą możliwość recyklingu. Opakowania posiadają oznaczenie FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i są produkowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SmartLyse is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Tissue Lysis Buffer
  • SmartLyse® T Protease
  • Clearing Solution T
  • RNase A Tissue
  • 1x Tris Buffer
  • Spin Columns
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)