Merck
E6280
Sigma-Aldrich
Anti-Endothelial Cell Protein C Receptor antibody, Rat monoclonal
clone RCR-252, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-EPCR
Wybierz wielkość
200 μL
2780,00 zł
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2780,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RCR-252, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 49 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 5-20 μg/mL using HUVEC cells
microarray: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROCR(10544)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko receptorowi białka C komórek śródbłonka, szczurze monoklonalne (EPCR) (izotyp szczurzej IgG1) pochodzi z hybrydomy RCR-252 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka SP2/0 i komórek izolowanych z powierzchownych pachwinowych węzłów chłonnych szczurów Wister immunizowanych ludzkimi EPCR-dodatnimi komórkami RE-1. Receptor śródbłonkowego białka C (EPCR), znany również jako receptor aktywowanego białka C (receptor APC), jest białkiem kodowanym przez gen PROCR u ludzi. Ulega ono głównie ekspresji w śródbłonku. EPCR ulega również ekspresji w małych naczyniach, takich jak naczynia włosowate ściany pęcherzyków płucnych. EPCR jest członkiem nadrodziny CD1 / głównego kompleksu zgodności tkankowej.
Immunogen
ludzkie komórki RE-1 EPCR-dodatnie.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi białka C komórek śródbłonka, szczurze monoklonalne, jest stosowane w cytometrii przepływowej (analiza FACS) i blokowaniu wiązania ligandu komórki prezentującej antygen (APC) z EPCR.
Działania biochem./fizjol.
Śródbłonkowy receptor białka C (EPCR) jest zaangażowany w regulację cytoprotekcyjnych i przeciwzakrzepowych szlaków białka C. EPCR odgrywa ważną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej. Jest również identyfikowany jako receptor śródbłonka dla określonych podtypów białka 1 błony erytrocytów P. falciparum (PfEMP1). EPCR jest związany ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE).
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alice G Vassiliou et al.
Intensive care medicine, 39(10), 1752-1759 (2013-07-25)
Endothelial protein C receptor (EPCR) is expressed mainly in endothelial cells and is involved in regulation of the cytoprotective and anticoagulant pathways of protein C. We assessed whether haplotypes in the EPCR gene modify the risk of severe sepsis and/or
Maria Bernabeu et al.
mBio, 10(3) (2019-05-30)
Cerebral malaria is a severe neurological complication associated with sequestration of Plasmodium falciparum-infected erythrocytes (IE) in the brain microvasculature, but the specific binding interactions remain under debate. Here, we have generated an engineered three-dimensional (3D) human brain endothelial microvessel model
Mark R Gillrie et al.
Cellular microbiology, 17(12), 1883-1899 (2015-06-30)
Plasmodium falciparum-infected erythrocytes (IRBC) expressing the domain cassettes (DC) 8 and 13 of the cytoadherent ligand P. falciparum erythrocyte membrane protein 1 adhere to the endothelial protein C receptor (EPCR). By interfering with EPCR anti-coagulant and pro-endothelial barrier functions, IRBC adhesion
Marion Avril et al.
mBio, 7(4) (2016-07-14)
Intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) and the endothelial protein C receptor (EPCR) are candidate receptors for the deadly complication cerebral malaria. However, it remains unclear if Plasmodium falciparum parasites with dual binding specificity are involved in cytoadhesion or different parasite
P Medina et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 34(3), 684-690 (2014-01-18)
To confirm the effect of the endothelial protein receptor gene (PROCR) haplotypes H1 and H3 on venous thromboembolism (VTE), to study their effect on endothelial protein C receptor (EPCR) expression in human umbilical vein endothelial cells, and to investigate the