Merck
E5626
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Synonim(y):
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Eu2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
gęstość
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Klucz InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2