synthetic phosphopeptide derived from the region of EGFR that contains tyrosine 1086.
Działania biochem./fizjol.
EGFR jest przezbłonową glikoproteiną, która wiąże się z rodziną EGF. Jest kluczowym regulatorem proliferacji, wzrostu, różnicowania i naprawy DNA po uszkodzeniach wywołanych promieniowaniem. Mutacje w genie kodującym EGFR są związane z wieloma nowotworami złośliwymi, w tym rakiem płuc i rakiem jelita grubego. Tyr1086 jest niewielkim miejscem autofosforylacji i umożliwia internalizację receptora.
Postać fizyczna
Solution in Dulbecco′s phosphate buffered saline without Mg2+ and Ca2+, pH 7.3 with 50% glycerol, 1 mg/mL BSA (protease and IgG free) and 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
The question whether epidermal growth factor (EGF)-induced receptor endocytosis requires the prior autophosphorylation via the EGF receptor (EGFR) kinase domain has been a matter of long-standing debate. In the airway epithelial cell line NCI-H292, the EGFR kinase domain inhibitor BIBW
Epidermal growth factor receptor (EGFR) exemplifies the family of receptor tyrosine kinases that mediate numerous cellular processes, including growth, proliferation, and differentiation. Moreover, gene amplification and EGFR mutations have been identified in a number of human malignancies, making this receptor
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 13(10), 4879-4881 (2012-12-19)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) overexpression is associated with resistance to chemotherapy and radiotherapy. The EGFR modulates DNA repair after radiation-induced damage through an association with the catalytic subunit of DNA protein kinase. DNA double-strand breaks (DSBs) are the most
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value