Informacje o tej pozycji
immunohistochemistry
western blot
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL
Nazwa produktu
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr845) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, lyophilized powder
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 5 μg/mL
immunohistochemistry: 15 μg/mL
western blot: 0.5 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Immunogen
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions