Kluczowe dokumenty
DWP962000W8-EP
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000μL
PCR Clean, volume 2000 μL, white border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bags x 8 plates)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały
colorless wells
polypropylene
round bottom wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR Clean
white border with clear wells
opakowanie
pkg of 80 plates (10 bags x 8 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 951033600
dostępność
available only in North America
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność
2000 μL
pojemność robocza
2 mL
Opis ogólny
632 Deepwell Plates 96 i 384 to wysokowydajne płytki do wszystkich zastosowań ręcznych i automatycznych - od przechowywania próbek w temperaturze -86 ºC do denaturacji DNA w temperaturze 100 ºC. Wykonane z czystego polipropylenu (PP), płytki te oferują innowacyjne funkcje: Większa niezawodność. Większa wydajność. Większą stabilność. Płytki są dostępne z białym, żółtym, zielonym lub niebieskim obramowaniem. Aby ułatwić identyfikację dołków, na obramowaniu wygrawerowano laserowo alfanumeryczną etykietę o wysokim kontraście. Matryca 10349 umożliwia odnalezienie próbki do 30% szybciej przy jednoczesnym zmniejszeniu błędów pipetowania. Dzięki tym wszystkim zaawansowanym funkcjom, płytki te wyznaczają nowe standardy w laboratorium.
Cechy i korzyści
  • 10349 matryca: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
  • 10351 konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
  • Minimalna pozostała objętość i wysoka jednorodność między studzienkami
  • Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamykanie, nawet przy zgrzewaniu na gorąco
  • Łatwe i niezawodne układanie w stosy
  • 10339: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
  • Wysokiej jakości polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
  • Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne
  • Możliwość autoklawowania (121°C, 20 minut)
  • Dostępne z kodem kreskowym. Dodatkowe informacje dostępne na stronie: www.eppendorf.com/barcode
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)