Przejdź do
81153
Poly(dimethylsiloxane)
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 311
Synonim(y):
Dimethylpolysiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
2145,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Si(CH3)2O]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
2145,00 zł
Cena katalogowa2860,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~311, Mp ~311, Mw ~311
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.0
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)=O
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(dimethylsiloxane) [PDMS] is a polymer. It is a stable silicone rubber. It has been used as ion selective membrane for ion-sensitive field-effect transistors, as spring material in accelerometers, elastomer on a tactile sensor and as flexible encapsulation material in decouple sensors.
Application
It was used in a study performed to understand its molecular weight and molecular weight distribution by off-line coupling of GPC with MALDI mass spectrometer.
Poly(dimethylsiloxane) is found to be highly compatible with organic solvents and is used for fabricating microfluidic devices..
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
378380378399181846
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(dimethylsiloxane)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
609.8 °F - closed cup
flash_point_c
321 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)