DCAS9P300VP
Sigma CRISPR dCAS9-p300V Activator Lenti Plasmid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NE.02
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
vial of 50 μL
stężenie
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Zastosowanie
CRISPR
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten system aktywacji genów opiera się na fuzji nieaktywnego Cas9 (dCas9) z katalityczną domeną rdzenia acetylotransferazy histonowej (HAT) ludzkiego białka p300 związanego z E1A. Plazmidy lenti aktywatora dCas9-p300 wykorzystują promotor EF1 alfa do silnej ekspresji dCas9-P300 i blastycydyny połączonej peptydem 2A (EF1a-dCas9-P300-2A-Blasticidin), co pozwala na łatwą selekcję po udanej transfekcji lub transdukcji. Użyj plazmidu lentiwirusowego dCas9-P300 firmy Sigma do generowania cząstek lentiwirusowych i wydajnej produkcji stabilnych linii komórkowych wyrażających dCas9-P300 do aktywacji genów opartych na CRISPR. Plazmid lenti dCas9-P300 jest jedną z części dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresji dCas9-P300 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Zastosowanie
- Genomika funkcjonalna / walidacja celu
- Modyfikacja epigenetyczna
- Aktywacja transkrypcji
- Produkcja cząstek lentiwirusowych wyrażających dCas9-P300
Cechy i korzyści
Plazmid Sigma CRISPR dCas9p300V współeksprymuje p300-HAT i blastycydynę, umożliwiając opartą na blastycydynie selekcję komórek wyrażających dCas9p300. gRNA może z powodzeniem kierować pozbawionym nukleazy Cas9 (dCas9) połączonym z domeną katalityczną p300 HAT w celu zwiększenia poziomu acetylacji histonów i endogennej ekspresji genów. Podejście dCas9-p300 do acetylacji histonów reprezentuje odmienny mechanizm działania w stosunku do dCas9-VP64 lub innych podobnych motywów aktywacji genów.
Zasada
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA prowadzącego (gRNA). Mutacje w domenach katalitycznych, RuvC i HnH, czynią go nieaktywnym jako nukleaza, ale nadal pozwalają na zaprogramowanie białka do celowania w określone sekwencje DNA za pomocą pojedynczego gRNA. Fuzja dCas9 z katalityczną domeną rdzeniową acetylotransferazy histonowej (HAT) ludzkiego białka p300 związanego z E1A indukuje transkrypcję poprzez uwalnianie DNA ze stanu heterochromatyny, umożliwiając ciągłą i silną ekspresję genów przez endogenną maszynerię komórkową. Aktywator genów dCas9-p300 CRISPR reprezentuje odmienny mechanizm działania w stosunku do dCas9-VP64 lub innych podobnych motywów aktywacji genów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)