Merck
D9780
Lambda DNA Hind III Digest
for DNA electrophoresis
Synonim(y):
Hind III digested bacteria phage Lambda DNA
Wybierz wielkość
20 μG
242,00 zł
0.1 MG
438,00 zł
0.5 MG
1750,00 zł
1 MG
3040,00 zł
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 1000 uses (1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
D9281D2916D0672
grade
for molecular biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
100 uses (0.1 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
General description
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest contains 8 fragments from 125 – 23,130 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I and Hind III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 8 fragments, 125–23,130 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.75%.
Sigma′s Lambda DNA Hind III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Markery do elektroforezy żelowej pomagają określić rozmiar DNA, fragmentów PCR i RNA, dobrze barwiąc się popularnymi barwnikami kwasów nukleinowych.
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protokoły
Protokół REDAccuTaq LA oferuje wysoką wierność amplifikacji długich fragmentów PCR z możliwością bezpośredniego ładowania żelu.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Powiązane treści
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation
Instructions