Przejdź do
D2916
Lambda DNA Mixed Digest
for DNA electrophoresis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
usage
100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA Mixed Digest contains 10 fragments from 1,503 − 48,502 bp. Six ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Lambda DNA Mixed Digest has been used for DNA electrophoresis.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was completely digested with by Apa I, Kpn I, Xba I and Xho I in separate reactions, sticky ends filled with DNA polymerase I Klenow (to prevent reannealing), mixed with uncut bacteriophage lambda DNA, and then purified by phenol extraction.
Other Notes
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.4%.
Sigma′s Lambda DNA Mixed Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D9281D9780D3812
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
form
buffered aqueous solution
form
liquid
form
liquid
form
(liquid)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
100 uses (0.1 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 1000 uses (1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
sufficient for 100 loads
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)