Przejdź do
P2016
3α,21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one
≥95%
Synonim(y):
21-Hydroxyallopregnanolone, 5α-Pregnane-3α,21-diol-20-one, 5α-THDOC, Allopregnane-3α,21-diol-20-one, Allotetrahydrodeoxycorticosterone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
209-300-8
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
CYKYBWRSLLXBOW-GDYGHMJCSA-N
General description
3α21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one (THDOC) is a neurosteroid. It is synthesized in a two-step process from deoxycorticosterone (DOC) via 5α-dihydrodeoxycorticosterone (DHDOC) intermediate with enzymes 5α-reductase and 3α-hydroxysteroid oxidoreductase catalyzing these steps respectively.[1]
Application
3α,21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one (THDOC) has been used:
  • as an γ-aminobutyric acid type A receptor (γ-GABAA) agonist in voltage-clamp measurements studies in Xenopus oocytes[2]
  • to test its effect on the spike-wave discharges (SWD) finasteride-treated rats[3]
  • in electrophysiological studies with dentate granule cells (DGCs) post controlled cortical impact (CCI) -induced brain injury[4]
Biochem/physiol Actions
3α,21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one (THDOC) is a positive allosteric modulator of the γ-aminobutyric acid A receptor (GABAA).[1] By modulating GABAA receptor, THDOC allows sustained hyperpolarization and an increase in chloride influx and membrane conductance in neurons.[5] THDOC, thus modulates neuronal excitability.[6] It possesses anxiolytic, anticonvulsant and sedative properties.[1] The levels of THDOC show variation in different physiological states. A low THDOC level in the mensural phase is speculated to play a role in the pathogenesis of catamenial epilepsy (CE) in women.[7] However, elevated levels are reported in depression.[6] THDOC may have an indirect role in the hypothalamic-pituitary–adrenal (HPA) axis activation during acute stress.[5]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8004P8887P8629
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabra1(29705), Gabra2(29706), Gabrg2(29709)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)