Merck
D6444
Sigma-Aldrich
Anti-DBP5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DDX19B, Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-As) box polypetide 19B, Anti-DEAD5, Anti-DED box protein 19B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53 kDa
reaktywność gatunkowa
rat (predicted), human, mouse (predicted)
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysate
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human DBP5
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX19B(11269)
mouse ... Ddx19b(234733)
Opis ogólny
DBP5 należy do rodziny helikaz DEAD-box, które są zaangażowane w komórkowy metabolizm RNA od transkrypcji poprzez splicing pre-mRNA, eksport jądrowy, inicjację translacji do degradacji RNA. Helikaza ta lokalizuje się w cytoplazmie i na obrzeżach jądra, gdzie wchodzi w interakcje ze składnikami kompleksu porów jądrowych (NPC). Przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą, wykorzystując Nup159 jako platformę wiążącą.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DBP5 produkowane u królików jest odpowiednie do immunoprecypitacji w stężeniu roboczym 5-10 μl przy użyciu lizatu komórek HEK-293T, immunoblottingu w stężeniu roboczym 1-2 μg/ml przy użyciu lizatu komórek HEK-293T i immunofluorescencji w stężeniu roboczym 2,5-5 μg/ml przy użyciu utrwalonych paraformaldehydem komórek HEK-293T z nadekspresją ludzkiego DBP5.
Działania biochem./fizjol.
DBP5 jest wymagany do eksportu mRNA z jądra w sposób zależny od ATP. Jest również zaangażowany w terminację translacji, gdzie rozpoznaje kodon stop poprzez kontrolowanie interakcji eRF1-eRF3.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christine S Weirich et al.
Molecular cell, 16(5), 749-760 (2004-12-03)
Nuclear export of mRNA in eukaryotic cells is mediated by soluble transport factors and components of the nuclear pore complex (NPC). The cytoplasmically oriented nuclear pore protein Nup159 plays a critical role in mRNA export through its conserved N-terminal domain
Edward Silverman et al.
Gene, 312, 1-16 (2003-08-12)
Members of the DExD/H-box family of RNA helicases are involved in many processes and complexes within the cell. While individual DExD/H helicase family members have been studied extensively, the mechanisms through which helicases affect multiprotein complexes are just beginning to
DEAD-box proteins: the driving forces behind RNA metabolism.
Sanda Rocak et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 5(3), 232-241 (2004-03-03)
Thomas Gross et al.
Science (New York, N.Y.), 315(5812), 646-649 (2007-02-03)
In eukaryotes, termination of messenger RNA (mRNA) translation is mediated by the release factors eRF1 and eRF3. Using Saccharomyces cerevisiae as a model organism, we have identified a member of the DEAD-box protein (DBP) family, the DEAD-box RNA helicase and
C Schmitt et al.
The EMBO journal, 18(15), 4332-4347 (1999-08-03)
Dbp5 is a DEAD-box protein essential for mRNA export from the nucleus in yeast. Here we report the isolation of a cDNA encoding human Dbp5 (hDbp5) which is 46% identical to yDbp5p. Like its yeast homologue, hDbp5 is localized within