Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~53 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HEK-293T cell lysate, indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells over-expressing human DBP5, western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DDX19B(11269)
mouse ... Ddx19b(234733)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| D6569-200UL | 04061835678129 |