Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid (fluffy)
Storage condition:
protect from light
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
cis-Urocanic acid, ≥98% (HPLC), solid (fluffy)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid (fluffy)
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-
InChI key
LOIYMIARKYCTBW-UPHRSURJSA-N
Application
cis-Urocanic acid (cis-UCA) has been used:
- to study its protective effects on autoimmune encephalomyelitis[1]
- in sample preparation to study the distribution of skin chemical components by line illumination Raman microscopy technique in Line-focus illumination mode
- as a standard to study the levels of cis-UCA and to check its effect on immune response in multiple sclerosis patients[2]
Biochem/physiol Actions
cis-Urocanic acid (cis-UCA) affects the immune cells of the body and is excreted in the urine due to photoisomerization.[2] It inhibits tumor immunity through photocarcinogenesis in mice. cis-Urocanic acid has been studied to prevent UV-radiation-induced DNA damage leading to skin cancer.[3]
cis-Urocanic acid, a 5-HT agonist, is a product of UV isomerization of trans-urocanic acid in skin, which leads to immunosuppression via activation of 5-HT2A receptor.
Preparation Note
cis-Urocanic acid is soluble in water at a concentration that is greater than 10 mg/ml.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 98% (CP) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid (fluffy) | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble | solubility - | solubility DMSO: 30 mg/mL, water, high purity: 30 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated, under inert gas |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?