Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 882,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
882,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
Packaging
Sealed ampule
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group ester | functional group carboxylic acid |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥97% | assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥99% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?