Przejdź do
SMB00291
Stearidonic acid
≥99%
Synonim(y):
Stearidonic acid, (6Z,9Z,12Z,15Z)-Octadecatetraenoic acid, Moroctic acid, Stearidonate, 6Z,9Z,12Z,15Z-Octadecatetraenoic acid, all-cis-6,9,12,15-Octadecatetraenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
994,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10,12-13H,2,5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-
InChI key
JIWBIWFOSCKQMA-LTKCOYKYSA-N
Biochem/physiol Actions
Stearidonic acid is an 18-carbon containing polyunsaturated fatty acid (PUFA). It belongs to the class of ω-3 fatty acids, which are dietary precursors to eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). Stearidonic acid is present in small amounts in seed oils.
An 18-carbon, ω-3 fatty acid which is a dietary precursor to eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). Stearidonic acid is present in small amounts in seed oils.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3534L0517840887C
22:6 PA 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Avanti
840887C
22:6 PA
description
≥99%
description
≥98% (capillary GC)
description
≥97%
description
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
assay
≥99%
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥97%
assay
>99% (TLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)