Merck
D1797
all-cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoic acid
synthetic, ≥97%
Synonim(y):
Clupanodonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.50
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YUFFSWGQGVEMMI-JLNKQSITSA-N
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)