Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 935,00 zł 701,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
701,25 zł
Cena katalogowa935,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
ABGHYAFHPINIHF-ZKWNWVNESA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay >99% (TLC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form ethanol solution (5 mg/ml) | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?