Merck
D3161
Sigma-Aldrich
1-Decene
~96% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.27
Beilstein:
1737236
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
gęstość pary
4.84 (vs air)
ciśnienie pary
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Próba
~96% (GC)
temp. samozapłonu
455 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
gęstość
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Klucz InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44.0 °C - closed cup