Merck
D2272
Dialysis tubing, benzoylated
Avg. flat width 9 mm (0.35 in.), MWCO 2000
Wybierz wielkość
Aby zapytać o ten produkt D2272, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dialysis tubing, benzoylated, Avg. flat width 9 mm (0.35 in.), MWCO 2000
material
regenerated cellulose
capacity
~10 mL/ft
pore size
2000 MWCO
storage temp.
2-8°C
Packaging
Supplied in a water pack containing 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione as preservative.
Application
Cellulose tubing, benzoylated to reduce pore size. Useful for separating compounds with a molecular weight of ≤1,200 from compounds with a molecular weight >2,000.
related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samira Charkhizadeh et al.
Anti-cancer agents in medicinal chemistry, 20(8), 951-962 (2020-04-02)
In evaluating new drugs for the treatment of various types of cancer, investigations have been made to discover a variety of anti-tumor compounds with less side effects on normal cells. Investigations have shown that the heterodimers S100A8 and S100A9 inhibit
Powiązane treści
Przewody do dializy
Dialysis Tubing
Product Information Sheet