Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
279-151-1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Methyl δ-aminolevulinate hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CCC(=O)CN
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(9)3-2-5(8)4-7;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI key
UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl δ-aminolevulinate (methyl-ALA, MAL) and 5-Aminolevulinic acid (5-ALA) are commonly used in photosentizer reagents for photodynamic therapy to treat conditions such as Acne vulgaris and hypertrophic scarring.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?