Merck
CWA-1036
Sigma-Aldrich
Anti-Human CD20 (2H7) ColorWheel® Dye-Ready mAb
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H7, monoclonal
linia produktu
ColorWheel®
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 33.08 kDa
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
nonhuman primates
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kompatybilność
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
11665 technology to nowatorska i zastrzeżona metoda tworzenia własnych kombinacji przeciwciał i barwników do użytku w cytometrii przepływowej. Poprzez inkubację dowolnego przeciwciała 11665 z dowolnym barwnikiem 11665, naukowcy mogą szybko i łatwo wytworzyć pierwotne sprzężone przeciwciała do stosowania w jednokolorowej lub wielokolorowej analizie cytometrii przepływowej. Każde przeciwciało 11665 i barwnik są liofilizowane w celu długotrwałego przechowywania, co pozwala na prostotę i elastyczność bez kompromisów. Technologia 11665 wymaga zarówno przeciwciała 11665, jak i barwnika 11665 do zastosowania w cytometrii przepływowej.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt nie zawiera konserwantów, jest liofilizowany w celu zwiększenia stabilności i umożliwienia wysyłki w temperaturze otoczenia, a zatem jest zgodny z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Specyficzność
Klon 2H7 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym CD20. Jego celem jest epitop w obrębie 16 aminokwasów od drugiej domeny zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Ludzkie migdałkowe komórki B.
Zastosowanie
Test kontroli jakości:
Oceniono za pomocą cytometrii przepływowej w komórkach Raji z blokiem Fc.
Barwienie miliona ludzkich komórek Raji z blokiem Fc przeprowadzono przy użyciu 5 μL mieszaniny 1:1 Cat. CWA-1036, Anti-Human CD20 (2H7) 11665 Dye-Ready mAb i nr kat. Nr kat. CWD-PE 11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye lub równoważnej ilości Nr kat. Nr kat. CWA-1010 Mysz IgG2b kontrola izotypowa i Nr kat. CWD-PE 11665 Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Antygen limfocytów B CD20 (UniProt: P11836; znany również jako antygen powierzchniowy limfocytów B B1, Bp35, antygen powierzchniowy leukocytów Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, CD20) jest kodowany przez gen MS4A1 (znany również jako CD20) (Gene ID: 931) u człowieka. CD20 jest wieloprzebiegowym homotetramerycznym, nieglikozylowanym białkiem błonowym, które ulega ekspresji na powierzchni prawidłowych i złośliwych limfocytów B. Ekspresja CD20 jest podobno inicjowana na etapie rozwoju komórek pre-B i pozostaje obecna aż do końcowego różnicowania w komórkę plazmatyczną, kiedy to zostaje utracona. Posiada trzy domeny cytoplazmatyczne, cztery domeny transmembranowe i dwie domeny zewnątrzkomórkowe. Jego N- i C-końce znajdują się w cytoplazmie. CD20 odgrywa rolę w regulacji komórkowego napływu wapnia niezbędnego do rozwoju, różnicowania i aktywacji limfocytów B. Działa jako składnik kanału wapniowego obsługiwanego przez magazyn. Ulega fosforylacji przez PKC na resztach serynowych i treoninowych w komórkach spoczynkowych, a te fosforylacje są wyższe w proliferujących złośliwych komórkach B niż w komórkach spoczynkowych. CD20 jest uważany za ważny cel terapeutyczny w leczeniu nowotworów złośliwych komórek B i opracowano różne przeciwciała, które wiążą się z różnymi epitopami. (Ref.: Pavlasova, G. i Mraz, M. (2020). Haematologica. 105(6); 1494-1506; Klein, C., et al. (2013). MAbs. 5(1); 22 33).
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS zawierającego D-mannitol i sacharozę, normalny wygląd to wysuszony granulat. Odtworzony roztwór przeciwciała jest stabilny i funkcjonalny, jak oceniono w testach funkcjonalnych. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml po rekonstytucji w 25 μl w PBS. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją należy krótko odwirować fiolki w celu odwirowania materiału na dno fiolki. Odtworzyć każdą fiolkę, dodając 25 μl PBS. Chronić przed światłem.
Informacje prawne
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)