Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NE.02
UNSPSC Code:
41106609
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
vial of 50 μL
Quality Segment
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Genomika funkcjonalna/Screening/Walidacja celu
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź Sigma.com/crispr..
- Kontrola pozytywna, HPRT1, format DNA lentiwirusa CRISPR, do tworzenia nokautów genów/modyfikacji genetycznych w liniach komórkowych.
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź Sigma.com/crispr..
Features and Benefits
Służy jako pozytywna kontrola eksperymentalna dla procesu edycji CRISPR przy użyciu DNA lenti CRISPR. Liczba komórek z znokautowanym HPRT1 wzrasta wraz z selekcją 6-TG.
Physical form
Wektor kontroli pozytywnej Sigma CRISPR Lenti Human HPRT1 jest dostarczany jako 1 μg plazmidowego DNA w Tris-EDTA (TE).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 5x108 VP/ml (via p24 assay) | concentration 1x106 VP/ml (via p24 assay) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) |
| packaging vial of 50 μL | packaging vial of 200 μL | packaging vial of 200 μL | packaging vial of 50 μL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR | application(s) CRISPR |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?