Przejdź do
CRISPR13V
Cząsteczki transdukcyjne CRISPR-Lenti ludzkiej kontroli pozytywnej HPRT1
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Form:
liquid
Concentration:
1x106  VP/ml (via p24 assay)
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 200 μL
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Sigma CRISPR-LENTI HUMAN HPRT1 POSITIVE CONTROL TRANSDUCTION PARTICLES to krytyczna kontrola pozytywna do monitorowania wydajności transdukcji dla lentiCRISPR. Kontrola ta jest wytwarzana ze zweryfikowanego pod względem sekwencji plazmidu lentiwirusowego CRISPR ukierunkowanego na ludzki HPRT1. Białko kodowane przez ten gen jest transferazą, która odgrywa kluczową rolę w generowaniu nukleotydów purynowych. Komórki z nienaruszonym HPRT1 umierają po ekspozycji na 6-TG (A4882), antymetabolit stosowany w leczeniu białaczek. I odwrotnie, komórki z znokautowanym HPRT1 będą rosły w czasie z selekcją 6-TG. Jest to ukierunkowane na zwalidowane miejsce CRISPR HPRT1, które służy jako kontrola eksperymentalna dla Sigma lenti CRISPR. Pozytywna kontrola Sigma lenti CRISPR to jednoskładnikowy system składający się z Cas9 napędzanego przez EF1-alfa, plazmidu RNA prowadzącego U6 ukierunkowanego na ludzki gen HPRT1, z Puromycyną i GFP współeksprymowanymi z Cas9.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi.
Application
Genomika funkcjonalna/Screening/Walidacja celu
  • Kontrola pozytywna, HPRT1, format lentiwirusa CRISPR, do tworzenia nokautów genów/modyfikacji genetycznych w liniach komórkowych.
Aby zobaczyć więcej danych aplikacji, protokołów, map wektorów odwiedź sigma.com/crispr..
Features and Benefits
Służy jako pozytywna kontrola eksperymentalna dla procesu edycji CRISPR przy użyciu lentiCRISPR (format wirusa). Umożliwia walidację systemu z systemem lentiCRISPR/Cas9. Pozytywny wynik w teście wykrywania niedopasowania wskazuje na walidację systemu.
Physical form
200 μl cząstek lentiwirusowych o stężeniu106 TU/ml (w teście miareczkowania p24) jest dostarczane jako zamrożony zapas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPR11VCRISPR16HCRISPR13H
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
concentration
1x106  VP/ml (via p24 assay)
concentration
(5x108 TU/ml (via p24 titering assay))
concentration
5x108  VP/ml (via p24 assay)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 8x25 μL (aliquots)
packaging
vial of 200 μL
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)