Kluczowe dokumenty
CLS5650P250
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 250 mL, with GL-25 screw cap
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
long
perfluoroalkoxy copolymer
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
opakowanie
pack of 1
case of 5
producent / nazwa handlowa
Corning 5650P-250
wys. × śr. zewn.
220 mm × 83 mm
rozmiar
250 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)