CLS5650P10
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 10 mL, with GL-18 screw cap
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
long
perfluoroalkoxy copolymer
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
opakowanie
pack of 1
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5650P-10
wys. × śr. zewn.
90 mm × 33 mm
rozmiar
10 mL
Cechy i korzyści
- Półprzezroczysta kolba miarowaCorning® o pojemności 10 ml ze stożkową zakrętką perfluoroalkoksy.
- Zakrętka zapewnia solidne uszczelnienie, aby uniknąć możliwości zanieczyszczenia z zewnątrz.
- Produkt jest wytwarzany zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normie ISO 1042.
- Kolby posiadają indywidualnie skalibrowane podziałki.
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121ºC bez wpływu na tolerancję podziałki.
- Wytrzymują wysokie temperatury i są odporne chemicznie na różne roztwory wodne i rozpuszczalniki organiczne.
- Zalecane rutynowe czyszczenie w temperaturze do 60°C pozwoli zachować oznaczenia podziałki.
- Wymiar wysokości dotyczy tylko kolby, bez zakrętki.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)