CLS4845
Corning® universal fit pipet tips
1-200 μL universal fit bulk packed pipet tips, yellow, non-sterile, 1000 tips/bag, 10,000 tips/case
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
Wybierz wielkość
1719,50 zł
Cena katalogowa1810,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
1719,50 zł
Cena katalogowa1810,00 złZaoszczędź 5%Polecane produkty
Materiały
polypropylene
yellow tip
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
Bulk Pack
opakowanie
bag of 1000
case of 10000
producent / nazwa handlowa
Corning 4845
zakres pojemności
1-200 μL
pojemność
1—200 μL
Opis ogólny
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
- Reliable fit with all major brand pipettors
- Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
- Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)