Kluczowe dokumenty
CLS45026L
Corning® ProCulture® glass spinner flask complete, baffled, wide mouth, angled sidearms
6 L glass spinner flask, w/ 120 mm flat center cap, 2 45 mm vertical sidearms, reusable, non-sterile, 1/cs
Synonim(y):
cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
Wybierz wielkość
1 EA
9270,00 zł
9270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
9270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Screw cap
reusable
flask style: Spinner
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4502-6L
pojemność
6 L
śr. szyjki
120 mm
śr. ramienia bocznego
45 mm
pojemność robocza
6 L
6000 mL
Opis ogólny
  • 6L capacity
  • 120mm center neck with flat cap and 45mm sidearm neck diameters
  • Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
  • Patented "stretch" impeller design ensures optimal stirring
  • Sidearm designs permit easy access of 25 and 50mL pipets
  • Vessels are borosilicate glass and other parts constructed of rugged FDA approved materials
  • Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
Corning® has transformed the old culture vessel for maximum productivity and ease of use. Improvements and special features include:
  • Pyrex® glass flask and other parts constructed of FDA-approved materials
  • Baffles break up laminar flow and improve circulation
  • Unique paddle design eliminates dead spots, agitates surface for better aeration
  • Wide center neck forms visible airtight seal
  • Two angled sidearms offer easy access without interrupting culture
  • Excellent growth of cells in suspension as well as anchorage-dependent cells growing on microcarrier beads
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)