Kluczowe dokumenty
CLS451036L
Corning® ProCulture® glass spinner flask only, baffled, vertical sidearms
36L glass spinner flask, w/ 100mm flat center cap, 6 45mm vertical sidearms, reusable, non-sterile, 1/cs
Synonim(y):
cell culture flasks, cell culture spinner flasks, scale up cell culture flasks
Wybierz wielkość
1 EA
19 030,00 zł
19 030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
19 030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
19 030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass (glass code 7740)
cap (screw cap)
opis
Sidearms, 6
sterylność
non-sterile
Właściwości
reusable
baffled flask
flask style: Spinner
sidearm style: vertical
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4510-36L
pojemność
36 L
śr. szyjki
100 mm
śr. ramienia bocznego
45 mm
pojemność robocza
36 L
36000 mL
Opis ogólny
  • 36L capacity
  • Flask only, caps, paddles and accessories available separately
  • Can be used with direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
  • Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
  • Patented "stretch" impeller design ensures optimal stirring
  • 6, 45mm vertical sidearms permit use with sidearm probes and fittings
  • Vessels are borosilicate glass and other parts constructed of rugged FDA approved materials
  • Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)