Kluczowe dokumenty
CLS440826
1240 dziewięciopozycyjne zintegrowane sterowanie mieszadłem
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
Akcesoria do mieszadeł Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41103803
NACRES:
NB.73
Produkt CLS440826 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 440826
Opis ogólny
To dziewięciopozycyjne mieszadło Corning ma zintegrowane elementy sterujące, które mogą pomieścić do dziewięciu naczyń o pojemności 250 ml. Działa przy napięciu 120 V/60 Hz i jest zatwierdzone przez UL, aby spełnić potrzeby w Ameryce Północnej i innych lokalizacjach o podobnych wymaganiach.
  • Kompaktowa konstrukcja oszczędza cenne miejsce na stole
  • Wydajne mieszanie z prędkością od 350 do 2000 obr.
  • Wytrzymała, lekka obudowa z żywicy wypełnionej szkłem
  • Dwuletnia gwarancja
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)