CLS3402
Corning® Transwell® 12 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonim(y):
płyty Corning
Wybierz wielkość
2360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2360,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Corning® Transwell® polycarbonate membrane cell culture inserts, 12 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Materiały
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 12
case of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 3402
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność robocza wkładki
0.5 mL
membrana śr.
12 mm
rozmiar
12 wells
powierzchnia
1.12 cm2 , cell growth area
pojemność robocza dołka
1.5 mL
kolor
translucent
wielkość porów
3.0 μm
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- 10μm thick translucent polycarbonate membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterilized by gamma radiation
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)