Kluczowe dokumenty
CLS432064
Corning® CoolRack®
250 ml, capacity 1 x 250 mL easy grip storage bottle
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
1 EA
1839,98 zł
1839,98 zł
Cena katalogowa1970,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1839,98 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
1839,98 zł
Cena katalogowa1970,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 1 x 250 mL bottle
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432064
metody
cryopreservation: suitable
Opis ogólny
Termoprzewodzące moduły probówek Corning CoolRack eliminują zmienność wynikającą z umieszczania probówek bezpośrednio w lodzie, suchym lodzie, kąpielach alkoholowych, kąpielach wodnych i innych źródłach temperatury. Umieść moduł CoolRack bezpośrednio na źródle temperatury w zakresie od -196°C do >100°C, a szybko dostosuje się on do tej temperatury.
  • Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
  • Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
  • Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
  • Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)