CLS432048
Corning® CoolRack®
M30-PF, capacity 30 x 1.5 mL microfuge tubes, tapered wells for conical tubes, gray
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
1950,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1950,00 zł
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 30 x 1.5 mL tubes
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432048
metody
cryopreservation: suitable
kolor
gray
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
- Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
- Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
- Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)