Kluczowe dokumenty
CLS431464U
Corning® 75 cm² U-shape cell culture flask, canted neck
sterile, not treated
Synonim(y):
kolby do hodowli komórkowych, kolby do hodowli tkankowych
Wybierz wielkość
100 EA
1470,00 zł
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
sterylność
sterile
Właściwości
cap
not treated
opakowanie
pkg of 100 ea
pojemność robocza kolby
(15 mL)
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • U-shaped flasks have fewer corners for easy cell scraping
  • Rounded shoulders of the flasks improve grip and access when removing or tightening the cap
  • cGMP manufacturing
  • Optimized cell growth area
  • Stable stacking design
  • Large, clear viewing surface
  • High standards of quality (100% leak tested)
  • Nonpyrogenic (<0.1 EU/mL)
  • BSE/TSE compliant
  • Canted neck for easier pouring and large pipet access
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1