Kluczowe dokumenty
CLS431418
Corning® cryogenic vial with washer
blue cap, sterile
Synonim(y):
kriofiole
Wybierz wielkość
500 EA
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.17
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
opis
internal thread, self-standing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 50 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431418
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
śr. korka
0.47 in.
pojemność
2 mL
śr. zewn. probówki
0.50 in.
kolor
natural
dopasowywanie
cap (Internal Thread)
Opis ogólny
Fiolki kriogeniczne Corning mają pojemność 2 ml z okrągłym dnem i mają konstrukcję wolnostojącą. Czarne podziałki i większe miejsca znakowania ułatwiają napełnianie i identyfikację próbki.
  • Odporność na temperatury do -196 °C
  • Silikonowa podkładka zapewnia bezpieczne uszczelnienie
  • Specjalna konstrukcja podstawy umożliwia zablokowanie fiolek w stojaku kriogenicznym i tacy w celu obsługi jedną ręką
  • Sterylizacja za pomocą promieniowania gamma
  • Certyfikowany niepirogenny i wolny od DNazy/RNazy
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)