Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
(5.0 mL)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 100 ea
Manufacturer/tradename:
Corning 6624
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Corning 6624
volume
(5.0 mL)
General description
- Ideal for viscous, dense and volatile liquides
- Minimum increments printed on the syringe itself
- Accurately deliver selected dose
- Made from high quality polypropylene and polyethylene
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| volume (5.0 mL) | volume (5.0 mL) | volume (0.05 mL) | volume (0.5 mL) |
| manufacturer/tradename Corning 6624 | manufacturer/tradename Corning 6632 | manufacturer/tradename Corning 6620 | manufacturer/tradename Corning 6621 |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?