Przejdź do
CLS3798
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
96 multiwell plate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear wells, polystyrene , round bottom clear , round wells
Size:
96 wells
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear wells, polystyrene , round bottom clear , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 3798
size
96 wells
well volume
330 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
Features and Benefits
  • Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3367CLS3896CLS3897
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
material
clear wells, round bottom clear , polystyrene , round wells
material
polystyrene , round bottom clear , round wells
material
V-bottom clear , polystyrene , round wells
material
V-bottom clear , polystyrene , round wells
packaging
bag of 25
packaging
pkg of Individually wrapped
packaging
pkg of Individually wrapped
packaging
bag of 25
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)