Merck
CLS3725BC
Corning® 1536 well plate, white, FB, PS, NT
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiały
flat wells
polystyrene plate
square wells
white bottom
white wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pack of 10 ea
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3725BC
dostępność
available only in South Korea
rozmiar
1536 wells
pojemność dołka
12.5 μL
pojemność robocza dołka
1-8 μL
kolor
white
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.