Kluczowe dokumenty
CLS356516
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały:
flat bottom clear wells
rozmiar dołka:
96 wells
typ wiązania:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Właściwości:
lid
Materiały
flat bottom clear wells
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 50 ea (10 packs of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 356516
rozmiar dołka
96 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Hodowla komórkowa
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)