CLS353296
Corning® Falcon® Microplate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom white wells, sterile
Synonim(y):
Microplate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
wells 96
opakowanie
case of 50 ea (10 packs of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 353296
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Falcon® 96 Well White Flat Bottom TC-Treated Microtest Assay Plate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case
Zastosowanie
Assay
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.