Merck
CLS356664
Corning® BioCoat Collagen I Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear white wells, lid, sterile
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiały
flat bottom clear white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
producent / nazwa handlowa
Corning 356664
rozmiar dołka
384 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1