Kluczowe dokumenty
CLS353135
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue plug seal
Synonim(y):
Pojemnik Corning
Wybierz wielkość
60 EACH
897,00 zł
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 EACH
897,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
Właściwości
cap blue plug seal
graduated 10 ‑ 200 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 353135
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność
150 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)